Merck
ATEH94724AFF
AstaTech, Inc.
9,9-DIFLUORO-2,7-DIAZA-SPIRO[4.5]DECAN-1-ONE-7-CARBOXYLIC ACID TERT-BUTYL ESTER
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 9,9-difluoro-1-oxo-2,7-diazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20F2N2O3/c1-11(2,3)20-10(19)17-7-12(4-5-16-9(12)18)6-13(14,15)8-17/h4-8H2,1-3H3,(H,16,18)
InChIKey
NBGABIOSBPKNEQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=123047
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14013
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)