Über diesen Artikel
Das Produkt ATEH93EDCBBD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3/c1-16-11(15)9(7-12)13-10(14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
YWPXOLXUAWAXOD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Country of Origin
US
Physical Form
White to Yellow Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?