Merck
ATEH75DC01D2
AstaTech, Inc.
5-CHLORO-3-HYDROXY-3-(2-METHOXYPHENYL)INDOLIN-2-ONE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.72
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-chloro-3-hydroxy-3-(2-methoxyphenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C15H12ClNO3/c1-20-13-5-3-2-4-10(13)15(19)11-8-9(16)6-7-12(11)17-14(15)18/h2-8,19H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
MQWUODCBPPWSIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=173043
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90613
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)