Merck
ATEH75DC00FA
AstaTech, Inc.
4'-(HYDROXYMETHYL)-[1,1'-BIPHENYL]-2-CARBONITRILE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
4'-(hydroxymethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H11NO/c15-9-13-3-1-2-4-14(13)12-7-5-11(10-16)6-8-12/h1-8,16H,10H2
InChIKey
FNDNKJXHTMOHKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=173104
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90687
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)