Merck
ATEH0DDC4308
AstaTech, Inc.
2-IODANYL-6-METHYL-N-(2-METHYLPHENYL)BENZAMIDE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-iodo-6-methyl-N-(o-tolyl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H14INO/c1-10-6-3-4-9-13(10)17-15(18)14-11(2)7-5-8-12(14)16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)
InChIKey
ROBQGCJLSHUAIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122730
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20161
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)