Merck
ATEH04309F96
AstaTech, Inc.
4-(AMINOMETHYL)BICYCLO[2.2.1]HEPTANE-1-CARBOXYLIC ACID HCL
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.68
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(aminomethyl)bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c10-6-8-1-3-9(5-8,4-2-8)7(11)12;/h1-6,10H2,(H,11,12);1H
InChIKey
SKAZVSMWOXAGDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122444
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P17740
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)