Merck
ATEH03AB4FDA
AstaTech, Inc.
1-(1-(3-BROMOPHENYL)ETHYL)PIPERIDIN-4-OL
Synonym(e):
1-(1-(3-bromophenyl)ethyl)piperidin-4-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H18O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.2
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c1-10(11-3-2-4-12(14)9-11)15-7-5-13(16)6-8-15/h2-4,9-10,13,16H,5-8H2,1H3
Inchi Key
KLVAXUDXTLUENV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Physical Form
White to Yellow Solid
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)