Wichtige Dokumente
ATE517256355
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL N-(PROPAN-2-YL)CARBAMATE
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
tert-butyl isopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-6(2)9-7(10)11-8(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,9,10)
InChIKey
JRFZNGUHKPPRHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=93416
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W12431
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)