Merck
ATE514320207
AstaTech, Inc.
6-BROMO-2,2-DIMETHYL-4H-BENZO[D][1,3]DIOXINE
Synonym(e):
6-bromo-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-10(2)12-6-7-5-8(11)3-4-9(7)13-10/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
UIALGZOSKLCMHF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)