Merck
ATE413077893
AstaTech, Inc.
2,2,2-TRIFLUORO-1-(PYRIDIN-3-YL)ETHANOL
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6(12)5-2-1-3-11-4-5/h1-4,6,12H
InChIKey
LHXKPHQPUHHFQW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=25844
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=RB1149
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)