Merck
ATE413076210
AstaTech, Inc.
3-CHLORO-5-NITROPICOLINALDEHYDE
Größe auswählen
100 MG
€ 326,25
250 MG
€ 508,63
1 G
€ 1.154,29
Lieferanten-SKU: 52819-100MG
€ 326,25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 326,25
250 MG
€ 508,63
1 G
€ 1.154,29
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.55
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 52819-100MG
€ 326,25
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-5-nitro-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3ClN2O3/c7-5-1-4(9(11)12)2-8-6(5)3-10/h1-3H
InChIKey
JHZABTLKWJQLTR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=25892
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52819
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)