Merck
ATE413072875
AstaTech, Inc.
3-PYRIMIDIN-2-YL-BENZOIC ACID
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.2
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
180-182 C
Iupac Name
3-(2-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)9-4-1-3-8(7-9)10-12-5-2-6-13-10/h1-7H,(H,14,15)
InChIKey
KLTNGIZIUGYITR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=27520
Melting Point
180-182 C
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=23852
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)