Merck
ATE341033509
AstaTech, Inc.
4-(2-METHYLPHENOXY)BENZENESULFONYL CHLORIDE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.75
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
81-85 C
Iupac Name
4-(2-methylphenoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C13H11ClO3S/c1-10-4-2-3-5-13(10)17-11-6-8-12(9-7-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChIKey
IJPKGMOVNZHZKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10160
Melting Point
81-85 C
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1985
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)