Wichtige Dokumente
APOH93ED6134
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-(3-bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H4BrF4N/c10-6-1-2-7(11)5(3-4-15)8(6)9(12,13)14/h1-2H,3H2
InChIKey
PQUAZWMWHVWEIZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-6-fluoro-2-trifluoromethylphenylacetonitrile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)