Merck
APOH11A9D8BF
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Größe auswählen
100 G
€ 69,70
Lieferanten-SKU: OR5792-100G
€ 69,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 69,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR5792-100G
€ 69,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
162-166
Iupac Name
N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-4-8-5(7-2)10-6(9-4)11-3/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
InChIKey
MNDSUSQBIDHEJU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-methyl-6-methylamino-135-triazine
Boiling point
162-166
Piktogramme
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-methyl-6-methylamino-135-triazine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)