Wichtige Dokumente
APOH039F93A1
Apollo Scientific Ltd
N-Benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: OR300176-250MG
€ 625,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: OR300176-250MG
€ 625,20
Iupac Name
N-benzylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)9-13-12-6-11(7-12)8-12;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H
InChIKey
AITWTEHRMKAGQY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-benzylbicyclo111pentan-1-amine-hydrochloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)