Wichtige Dokumente
APO456796401
Apollo Scientific Ltd
2,5-Difluoro-DL-phenylalanine
About This Item
Iupac Name
2,5-difluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2/c10-6-1-2-7(11)5(3-6)4-8(12)9(13)14/h1-3,8H,4,12H2,(H,13,14)
InChIKey
YHYQITHAFYELNW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/25-difluoro-dl-phenylalanine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)