Wichtige Dokumente
APO455836502
Apollo Scientific Ltd
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC48354-250MG
€ 69,70
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC48354-250MG
€ 69,70
Iupac Name
1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6(11)7-4-3-5-8(10)9(7)12-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
XWKGHXBPAPLVPW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methoxyacetophenone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)