Wichtige Dokumente
APO455836287
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC4376G-1G
€ 59,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC4376G-1G
€ 59,80
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-3-6(8(11,12)13)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
InChIKey
BYRMZRWUEAESEZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)