Merck
APO455835458
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Größe auswählen
5 G
€ 60,90
25 G
€ 92,80
Lieferanten-SKU: PC2985-5G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 60,90
25 G
€ 92,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: PC2985-5G
€ 60,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(10)2-3-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
InChIKey
KZUXJRQQHJREGH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylbenzoyl-chloride
Synonym
4-Fluoro-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-fluorotoluene
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylbenzoyl-chloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)