Wichtige Dokumente
APO455824206
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: PC501592-250MG
€ 97,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: PC501592-250MG
€ 97,20
Iupac Name
4-fluoro-2-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5FO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12)
InChIKey
KLAAXTKTDRQPOF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-formylbenzoic-acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)