Merck
APO414283242
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
€ 199,50
1 G
€ 519,60
Lieferanten-SKU: OR110806-250MG
€ 199,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 199,50
1 G
€ 519,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: OR110806-250MG
€ 199,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)6-3-7-5-12-13-9(7)8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
LIAPSTDRIVVTFQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-7-bromo-1h-indazole-5-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-7-bromo-1h-indazole-5-carboxylate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)