Merck
AOBH99104CAB
AOBChem
8-Fluoroquinoline-5-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
8-fluoro-5-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO2/c11-8-4-3-7(10(13)14)6-2-1-5-12-9(6)8/h1-5H,(H,13,14)
InChIKey
GCKAHUABSFTSDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/8-fluoroquinoline-5-carboxylic-acid-80616.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/80616.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)