Merck
AOBH980A851E
AOBChem
5-Formyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-formyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-8-5(3-9)4(2-7-8)6(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
QWELNTQUYLGXCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/60151.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)