Merck
AOBH97F11099
AOBChem
5-Chloro-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.54
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-chloro-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H2ClF3O/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1-2H
InChIKey
FLFHKEPFQPBDPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-3-4-trifluorobenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/61088.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)