Wichtige Dokumente
AOBH97F1011B
AOBChem
3-Bromo-5-chloro-4-fluorophenylboronic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(3-bromo-5-chloro-4-fluorophenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BBrClFO2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
InChIKey
KKFYHRPFULAKIH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-chloro-4-fluorophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/44860.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)