Wichtige Dokumente
AOBH97EBAE7B
AOBChem
1,2,4-Trifluoro-3-methylbenzene
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1,2,4-trifluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5F3/c1-4-5(8)2-3-6(9)7(4)10/h2-3H,1H3
InChIKey
VLXRWIKZIXEYRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-4-trifluoro-3-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53076.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)