Merck
AOBH961DBEA9
AOBChem
3-borono-6-bromo-2-fluorobenzoic acid
About This Item
Molekulargewicht:
262.83
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-borono-6-bromo-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BBrFO4/c9-4-2-1-3(8(13)14)6(10)5(4)7(11)12/h1-2,13-14H,(H,11,12)
InChIKey
QIEDCZLLSUAVQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-borono-6-bromo-2-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19574.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)