Wichtige Dokumente
AOBH945512C5
AOBChem
2-chloro-4-iodo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-iodo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClINO2/c1-11-4-12-6-5(9)2-3-10-7(6)8/h2-3H,4H2,1H3
InChIKey
ZIRQIFUYLWTPPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-iodo-3-methoxymethoxy-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48634.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)