Merck
AOBH945511AA
AOBChem
2-Bromo-1-fluoro-4-propylbenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-1-fluoro-4-propylbenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrF/c1-2-3-7-4-5-9(11)8(10)6-7/h4-6H,2-3H2,1H3
InChIKey
YVZYPUNRSJNOBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-fluoro-4-propylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46824.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)