Merck
AOBH94551192
AOBChem
N-cyclopropyl-2-fluoronicotimide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-fluoronicotinamide
Inchi Code
1S/C9H9FN2O/c10-8-7(2-1-5-11-8)9(13)12-6-3-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,13)
InChIKey
CWJFRRVQSMMTPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-cyclopropyl-2-fluoronicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46605.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)