Merck
AOBH94551102
AOBChem
2-Fluoro-3-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-fluoro-3-(morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H13BFNO4/c13-10-8(2-1-3-9(10)12(16)17)11(15)14-4-6-18-7-5-14/h1-3,16-17H,4-7H2
InChIKey
UQWYKOFZFASCHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-morpholine-4-carbonyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45901.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)