Wichtige Dokumente
AOBH94551081
AOBChem
(3-Ethoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-ethoxy-2-naphthylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-8-10-6-4-3-5-9(10)7-11(12)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChIKey
JCJLWJBIEGHNRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxynaphthalen-2-yl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38532.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)