Merck
AOBH7BADE6C6
AOBChem
1-Bromo-2,5-difluoro-4-propoxybenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.07
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-bromo-2,5-difluoro-4-propoxybenzene
Inchi Code
1S/C9H9BrF2O/c1-2-3-13-9-5-7(11)6(10)4-8(9)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChIKey
QQRGTDRPKQPQQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-5-difluoro-4-propoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37858.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)