Merck
AOBH7BADE154
AOBChem
5-(Ethoxymethyl)nicotinic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(ethoxymethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-2-13-6-7-3-8(9(11)12)5-10-4-7/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
DCOWFTSOLDRMGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-ethoxymethyl-nicotinic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37069.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)