Wichtige Dokumente
AOBH7BADDF1E
AOBChem
3-Bromo-2-fluoro-5-(methoxymethyl)benzaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2-fluoro-5-(methoxymethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-5-6-2-7(4-12)9(11)8(10)3-6/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
PUAFCOCVGDUUEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-fluoro-5-methoxymethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36609.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)