Merck
AOBH7BADDD95
AOBChem
1,2-Bis(methoxymethoxy)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,2-bis(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H14O4/c1-11-7-13-9-5-3-4-6-10(9)14-8-12-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
OOHFHWWIDAGLRC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-bis-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36376.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)