Wichtige Dokumente
AOBH303767DB
AOBChem
Propan-2-yl 2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Iupac Name
isopropyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H9BrF4O2/c1-5(2)18-10(17)8-7(13)4-3-6(9(8)12)11(14,15)16/h3-5H,1-2H3
InChIKey
KHCNSHDJVBRCHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35455.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)