Wichtige Dokumente
AOBH30376796
AOBChem
Ethyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H7BrF4O2/c1-2-17-9(16)7-6(12)4-3-5(8(7)11)10(13,14)15/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
GEBSABMXRUTNLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35266.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)