Merck
AOBH303766F9
AOBChem
2,3-Dibromo-6-fluorobenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.91
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3-dibromo-6-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Br2FO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
OTXYOLMZGNVFJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dibromo-6-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15635.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)