Wichtige Dokumente
AOBH3037667F
AOBChem
3-(5-Bromo-2-fluorophenyl)pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(5-bromo-2-fluorophenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7BrFN/c12-9-3-4-11(13)10(6-9)8-2-1-5-14-7-8/h1-7H
InChIKey
QGACODVONZZZNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-bromo-2-fluorophenyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27881.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)