Merck
AOBH303765F9
AOBChem
2-Benzyloxy-4,5-difluorophenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Molekulargewicht:
346.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2-(benzyloxy)-4,5-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C19H21BF2O3/c1-18(2)19(3,4)25-20(24-18)14-10-15(21)16(22)11-17(14)23-12-13-8-6-5-7-9-13/h5-11H,12H2,1-4H3
InChIKey
BZWNKLQFKHLOEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-benzyloxy-4-5-difluorophenylboronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33482.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)