Merck
AOBH11E4FDB3
AOBChem
5-Bromo-N-ethylnicotimide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-N-ethylnicotinamide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-2-11-8(12)6-3-7(9)5-10-4-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
LBNZQARQDQMTGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-n-ethylnicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32244.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)