Wichtige Dokumente
AOBH11E4FD4C
AOBChem
Methyl 2,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
methyl 2,5-difluoro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-8(12)4-2-6(10)7(11)3-5(4)9/h2-3,11H,1H3
InChIKey
SPHLVIQACXKCQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-5-difluoro-4-hydroxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23038.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)