Wichtige Dokumente
AOBH03D4EF33
AOBChem
3-Chloro-2-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNS/c1-10-4-2-3-9-6(8)5(4)7/h2-3H,1H3
InChIKey
DFBRVZCNVMIRCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-1-fluoro-3-methylsulfanyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33885.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)