Wichtige Dokumente
AOBH03B6AB47
AOBChem
2-Fluoro-5-methoxypyridine-4-carboxaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-11-6-3-9-7(8)2-5(6)4-10/h2-4H,1H3
InChIKey
CVVUICUXBHCXGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-methoxypyridine-4-carboxaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20468.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)