Wichtige Dokumente
AOB979588459
AOBChem
Propan-2-yl 3-bromo-5-isopropylbenzoate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
isopropyl 3-bromo-5-isopropylbenzoate
Inchi Code
1S/C13H17BrO2/c1-8(2)10-5-11(7-12(14)6-10)13(15)16-9(3)4/h5-9H,1-4H3
InChIKey
MGHVIFBVMUWGHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/propan-2-yl-3-bromo-5-isopropylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33506.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)