Wichtige Dokumente
AOB945511939
AOBChem
3,5-Difluoro-4-methylanisole
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1,3-difluoro-5-methoxy-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-5-7(9)3-6(11-2)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChIKey
WQYFSXVVMFVCQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-methylanisole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32676.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)