Wichtige Dokumente
AOB640097429
AOBChem
2,4-Dibromo-5-fluorophenylboronic acid pincol ester
About This Item
Iupac Name
2-(2,4-dibromo-5-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C12H14BBr2FO2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)7-5-10(16)9(15)6-8(7)14/h5-6H,1-4H3
InChIKey
RCBWOFXGVZQBON-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30836.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)