Merck
AOB640097389
AOBChem
2,6-Dimethoxy-5-methylpyridine-3-methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2,6-dimethoxy-5-methylpyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H13NO3/c1-6-4-7(5-11)9(13-3)10-8(6)12-2/h4,11H,5H2,1-3H3
InChIKey
CBISIGAXZCRHJT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethoxy-5-methylpyridine-3-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30756.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)